Y0001683
Stavudine impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5′-O-Benzoyl-2′,3′-didehydro-3′-deoxythymidine
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
stavudine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1[c]([n](cc([c]1=O)C)[C@@H]2O[C@@H](C=C2)COC(=O)c3ccccc3)=O
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-11-9-19(17(22)18-15(11)20)14-8-7-13(24-14)10-23-16(21)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13-14H,10H2,1H3,(H,18,20,22)/t13-,14+/m0/s1
BKZQWZPYZIYYAQ-UONOGXRCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)