Y0001569
Mesalazine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Aminophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mesalazine, mesalamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
170-175 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)