Y0001508
Picrotin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
picrotin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(O)C1C2OC(=O)C1C3(O)CC4OC45C(=O)OC2C35C
InChI
1S/C15H18O7/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3
RYEFFICCPKWYML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)