Y0001450
Captopril impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S)-1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[3-(Acetylthio)-(2S)-methylpropionyl]-L-proline, Acetylcaptopril
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
captopril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(C[C@@H](C)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)[O-])C(=O)C
InChI
1S/C11H17NO4S/c1-7(6-17-8(2)13)10(14)12-5-3-4-9(12)11(15)16/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16)/p-1/t7-,9+/m1/s1
ZNQRGUYIKSRYCI-APPZFPTMSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Cardio-vascular system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)