Y0001396
Voriconazole impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2RS,3SR)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyrimidin-4-yl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
voriconazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(ccc(c1)F)[C@](O)([C@@H](C)c3ncncc3)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C16H15F2N5O/c1-11(15-4-5-19-8-21-15)16(24,7-23-10-20-9-22-23)13-3-2-12(17)6-14(13)18/h2-6,8-11,24H,7H2,1H3/t11-,16+/m0/s1
ZVQLILUCRUIFNH-MEDUHNTESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)