Y0001291
Iodixanol impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-[Acetyl[3-[acetyl[3-carbamoyl-5-[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]-2-hydroxypropyl]amino]-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, Iodixanol amide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
iodixanol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N(CC(O)CN(c2c(c(c(c(c2I)C(=O)N)I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C32H38I6N6O13/c1-11(48)43(27-23(35)17(29(39)54)21(33)18(24(27)36)30(55)40-3-13(50)8-45)6-16(53)7-44(12(2)49)28-25(37)19(31(56)41-4-14(51)9-46)22(34)20(26(28)38)32(57)42-5-15(52)10-47/h13-16,45-47,50-53H,3-10H2,1-2H3,(H2,39,54)(H,40,55)(H,41,56)(H,42,57)
ODLMOUNYBXWCKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)