Y0001163
Ursodeoxycholic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ursodeoxycholic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
203-204 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR1H4(9971)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)