Y0001072
Losartan impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
losartan
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
97-100 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)