Y0000538
Dexamethasone isonicotinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dexamethasone 21-isonicotinate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dexamethasone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H32FNO6/c1-16-12-21-20-5-4-18-13-19(31)6-9-25(18,2)27(20,29)22(32)14-26(21,3)28(16,35)23(33)15-36-24(34)17-7-10-30-11-8-17/h6-11,13,16,20-22,32,35H,4-5,12,14-15H2,1-3H3/t16-,20+,21+,22+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
BQTXJHAJMDGOFI-NJLPOHDGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)