Y0000459
Repaglinide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Ethoxy-4-{2-{{(1R)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl}amino}-2-oxoethyl}benzoic acid, (R)-(-)-Repaglinide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
repaglinide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N3(CCCCC3)c1c(cccc1)[C@H](NC(=O)Cc2cc(c(cc2)C(=O)O)OCC)CC(C)C
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m1/s1
FAEKWTJYAYMJKF-HSZRJFAPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)