Y0000451
Morphine hydrochloride (trihydrate)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Morphine hydrochloride trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
morphine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)C(C=C3)O)CC1)C.O.O.O.[H+]
InChI
1S/C17H19NO3.ClH.3H2O/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;;;;/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;1H;3*1H2/t10-,11+,13?,16-,17-;;;;/m0..../s1
XELXKCKNPPSFNN-MLWQALALSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)