Documenti fondamentali
Y0000372
Thiamazole impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxy-2-methylaminoethane, 2,2-Dimethoxy-N-methylethylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3NHCH2CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.16
Beilstein:
605322
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
thiamazole
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
140 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Thiamazole impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)