Y0000318
Propylene glycol dilaurate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dodecanoic acid 1-methyl-1,2-ethanediyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
propylene glycol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCC)C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-26(28)30-24-25(3)31-27(29)23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3
WITKSCOBOCOGSC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)