Y0000279
Tributilfosfato
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
TBP, TBPA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
9.2 (vs air)
Tensione di vapore
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Famiglia di API
tributyl phosphate
Temp. autoaccensione
770 °F
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−79 °C (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)