Y0000184
Rifabutin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rifabutin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. eboll.
220 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3
KMTASGXMTBUSSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)