Y0000124
Pidolate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Oxo-L-prolyl-L-glutamic acid, (2S)-2-{{[(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-yl]carbonyl}amino}pentanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pidolate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H14N2O6/c13-7-3-1-5(11-7)9(16)12-6(10(17)18)2-4-8(14)15/h5-6H,1-4H2,(H,11,13)(H,12,16)(H,14,15)(H,17,18)
YRUFRJRFQFBNQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)