Y0000118
Halofantrine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[1,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenanthren-9-yl]methanol, 1,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-9-phenanthrenemethanol
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
halofantrine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H9Cl2F3O/c17-10-5-13-12-4-9(16(19,20)21)1-2-11(12)8(7-22)3-14(13)15(18)6-10/h1-6,22H,7H2
ANDPCRISJIJFCB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)