Y0000093
Trimetazidine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Trimetazidine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trimetazidine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
231-235 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
InChI
1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
VYFLPFGUVGMBEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)