W0625
Wright stain
suitable for blood stain
Sinonimo/i:
Eosin Methylene blue according to Wright
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≤4% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Concentrazione
≤4% (HPLC)
Colore
dark green
Solubilità
methanol: 10 mg/10 mL
Compatibilità
suitable for blood stain
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- It is also used for G-banding and helps in the analysis of poorly spread metaphases.
- It has been used to study the cytogenetics of human hematopoietic cells.
- It has also been employed in the karyotyping of human embryonic stem cells.
- It is also used in the staining of chromosomes.
- It is used for the exudate analysis of white blood cell concentration.
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?