VT000906
Escherichia coli WDCM 00090 Vitroids™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Escherichia coli WDCM 00090 Vitroids™, WDCM 00090 Vitroids con Escherichia coli™, Materiale di riferimento certificato, Standard microbiologici, WDCM 00090 Vitroids con Escherichia coli™
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
−20°C
Compatibilità
Escherichia coli
Escherichia spp.
coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- °
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?