TAN050
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (4.57 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g
Sinonimo/i:
TAN-Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
according to ISO 17025
according to ISO 17034
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 1 × 50 g
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)