T0050000
Terbutaline sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Terbutaline hemisulfate salt, 2-t-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol, 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol hemisulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
terbutaline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
KFVSLSTULZVNPG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB2(154)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Cardio-vascular system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)