STS0215
ECO Brij® S10
average Mn ~711
Sinonimo/i:
Brij® S10, Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (10) stearyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
PM
average Mn ~711
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Punto di fusione
37-39 °C (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
Categoria alternativa più verde
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)