Documenti fondamentali
SRE0098
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
≥98%, New Zealand origin, ≤3 EU/mg endotoxin, western blot: suitable, electrophoresis: suitable, ELISA: suitable
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
product name
Sieroalbumina, heat shock fraction, New Zealand origin, protease free, IgG free, fatty acid free, Ph 7.0, ≥98%
Saggio
≥98%
Forma fisica
lyophilized powder
PM
~66 kDa
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Origine
New Zealand origin
Tenore di acidi grassi liberi
≤0.05% (NEFA)
Impurezze
essentially globulin free
≤3 EU/mg endotoxin
Ceneri
<2%
Perdita
≤5%
pH
7.0
Solubilità
water: soluble (40 mg/ml)
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Attività estranea
protease ≤0.005 U/mg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)