Documenti fondamentali
SQC005
Supelco
TCLP Metals in Soil
certified reference material
Sinonimo/i:
Soil matrix CRM, TCLP metals
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC SQC-005
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrice
soil
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
<ul>
<li><strong>Soil toxicity assessment for biotech development sites:</strong> TCLP and <em>in vitro</em> PBET model were used to determine the leachability (ecological risk) and oral bioaccessibility (human health risk) of soil cadmium (Chen et al., 2024).</li>
<li><strong>TCLP compliance testing for biopharmaceutical researchers: </strong>Used in leachability of heavy metals. The biomineralization driven by <em>B. pasteurii</em> on Cd and Pb in the presence of a calcium source was evaluated based on the contents of Cd and Pb using TCLP (Zhang et al., 2024).</li>
</ul>
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)