SMB00974
Albendazole sulfone
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
[5-(Propane-1-sulfonyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester, Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)