Documenti fondamentali
S1299
Supelco
Sucrose assay reagent
for use with enzymatic assay kit SCA20
About This Item
Codice UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
Livello qualitativo
Classi chimiche degli analiti
sugars (sucrose)
tecniche
photometry: suitable
applicazioni
food and beverages
general analytical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)