Key Documents
RE-AH8-1
rAra h 8 (Arachis hypogaea allergen 8.0101), peanut
pkg of 250 μg
About This Item
Grado
analytical standard
PM
Mw 17 kDa
Confezionamento
pkg of 250 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Source: E. coli
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Steriled filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from E. coli culture by HPLC gel filtration.
Purity > 95 % by silver stained SDS-PAGE.
Esclusione di responsabilità
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)