Documenti fondamentali
RDD043
Sigma-Aldrich
Cloruro di acetilcolina
≥99% (TLC), free-flowing, Redi-Dri
Sinonimo/i:
ACh
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Beilstein:
3571875
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51151535
NACRES:
NA.25
Nome Commerciale
Redi-Dri
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Qualità
free-flowing
Confezionamento
pkg of 100 g
Colore
white to faint yellow cast
Punto di fusione
146-150 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Densità
1.27 g/cm3
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Acetylcholine Chloride, the chloride salt of acetylcholine, is a synthetic amino alcohol with cholinergic properties, making it a vital component in biochemical and neurotransmission studies. It replicates the effects of the endogenous acetylcholine compound, which plays a significant role in the immune system, inflammation, and allergy research. Acetylcholine chloride acts as a cholinergic neurotransmitter, binding to nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors, facilitating the opening of calcium channels.Furthermore, Acetylcholine chloride (ACh chloride) functions as a potent cholinergic agonist, influencing the activity of dopaminergic (DAergic) neurons by stimulating nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). This feature is particularly relevant in studies related to the immune system and inflammation. Additionally, it demonstrates the capacity to inhibit the aggregation of p53 mutant peptide in vitro, which contributes to the exploration of biochemical and allergy research.
Applicazioni
Acetylcholine chloride has been used:
  • as an agent to trigger sudomotor axon reflex response during autonomic test
  • to induce contraction amplitude of pyloric circular smooth muscle strip (PCSMS) in rats
  • as a substrate for acetylcholinesterase
  • to stimulate after discharge in Aplysia bag cell neurons
Azioni biochim/fisiol
Il cloruro di acetilcolina, iniettata in ragione di 20 mg/kg di peso corporeo, riduce la mortalità e le citochine proinfiammatorie nel plasma di topi con sepsi indotte sperimentalmente. Il meccanismo anti-infiammatorio colinergico è probabilmente mediato dalla interazione della acetilcolina con il ricettore colinico α7n su monociti, macrofagi e neutrofili che diminuisce i livelli delle citochine proinfiammatorie come TNF-α, IL-1β e IL-6.
Neurotrasmettitore endogeno alle sinapsi colinergiche; amplifica il potenziale di azione del sarcolemma che induce le contrazioni muscolari.
Caratteristiche e vantaggi
  • Redi-Dri format for Improved Efficiency and Time Savings
  • Can be used in Metabolomics and Biochemical research
  • High-quality compound suitable for multiple research applications
Avvertenza
Very hygroscopic
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Acetylcholine-evoked afterdischarge in Aplysia bag cell neurons
White SH and Magoski NS
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology (2012)
Qing Cao et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 23(14), 1797-1805 (2016-12-04)
Radix Polygalae, the dried root of Polygala tenuifolia, has been extensively used as a traditional Chinese medicine for promoting intelligence and tranquilization. Polygalasaponins extracted from the root of P. tenuifolia possess evident anxiolytic and sedative-hypnotic activities. Previous studies have reported
Stability of acetylcholine chloride solution in autonomic testing
Sletten DM, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 234(1-2), 1-3 (2005)
Acetylcholine Chloride: Physical Profile
Profiles of Drug Substances, Excipients, and Related Methodology, 31, 1-19 (2005)
Diarrhoea of famine and malnutrition--investigations using a rat model. 2--Ileal hypersecretion induced by starvation.
Young A and Levin RJ
Gut, 31(2), 162-169 (1990)
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.