RDD031
MES hemisodium salt
free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
Sinonimo/i:
MES, sodium salt, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Qualità
free-flowing
Intervallo di pH utile
5.5-6.7
pKa
6.1
Stringa SMILE
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
Caratteristiche e vantaggi
- Redi-Dri™ packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Altre note
Note legali
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.