QC1275
PCBs in Transformer Oil
certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
RTC QCO-072
Concentrazione
100% in mineral oil
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)