Documenti fondamentali
QC1166
Supelco
Nutrients C/V Sample 1
certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mL
Produttore/marchio commerciale
QCI-042-1
Concentrazione
100% in H2O
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Supelco
Supelco
QC1210
pH - Water
TCLP Metals - Loam 1 certified reference material, pkg of 225 g
Supelco
CRM218
TCLP Metals - Loam 1
Supelco
Supelco
QC1060
Anions - WP
Supelco
Supelco
QC1134
Total Phenolics
Supelco
Supelco
QC1153
Nitrite