Documenti fondamentali
PHR3868
Supelco
Benzalkonium chloride (C12)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Benzalkonium Chloride (C12)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H42ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.02
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1050982
Famiglia di API
benzalkonium chloride
Confezionamento
pkg of 100MG
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)