PHR3867
Benzalkonium chloride (C10)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Benzyldimethyldecylammonium chloride, Benzyldecyldimethylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
benzalkonium chloride
Confezionamento
pkg of 100MG
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2