Key Documents
PHR3763
Bumetanide
new
certified reference material
Sinonimo/i:
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.42
Numero MDL:
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 537
traceable to USP 1078303
Famiglia di API
bumetanide
Confezionamento
pkg of 250MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)