PHR3737
Enanthic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Heptanoic acid, Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
USP 1235398
traceable to USP 1235398
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Limite di esplosione
10.1 %
Confezionamento
pkg of 1 g
Indice di rifrazione
n20/D 1.4221 (lit.)
P. ebollizione
223 °C (lit.)
Punto di fusione
−10.5 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)