PHR3639
Felbamate Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Phenethyl carbamate, NSC 31196
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1269334
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C9H11NO2/c10-9(11)12-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,10,11)
MUAUTBNKPSNTFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)