PHR3525
Racemic-B-Tocopherol Solution
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
rac-β-Tocopherol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
tocopherol
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
50 mg/mL in hexane
applicazioni
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)