PHR3506
cis-Dichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
cis-1,2-Dichloroethylene, cis-Acetylene dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
60 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)