PHR3378
Trospium chloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1699300
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+]21(C3CCC2CC(C3)OC(=O)C(O)(c5ccccc5)c4ccccc4)CCCC1
InChI
1S/C25H30NO3.ClH/c27-24(25(28,19-9-3-1-4-10-19)20-11-5-2-6-12-20)29-23-17-21-13-14-22(18-23)26(21)15-7-8-16-26;/h1-6,9-12,21-23,28H,7-8,13-18H2;1H/q+1;/p-1
RVCSYOQWLPPAOA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)