PHR3258
Tripelennamine Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Tripelennamine hydrochloride, 2-(Benzyl[2-dimethylaminoethyl]amino)pyridine, N-Benzyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylenediamine hydrochloride, Pyribenzamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1695004
Famiglia di API
tripelennamine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H
FSSICIQKZGUEAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)