PHR3094
Plastic Additive 9
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1545001
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 163 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)