PHR2789
Amifostine Disulfide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N,N′-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis-1,3-propanediamine tetrahydrochloride, WR-33278 tetrahydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1019417
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)