PHR2539
Olopatadine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid, Isoxepac, NSC 300907
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1478436
Famiglia di API
olopatadine
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)