PHR2537
Olanzapine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
5,10-Dihydro-2-methyl-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one, 2-Methyl-4,9-dihydro-3-thia-4,9-diazabenzo[f]azulene-10-one, Olanzapine lactam
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1478323
Famiglia di API
olanzapine
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H10N2OS/c1-7-6-8-11(15)13-9-4-2-3-5-10(9)14-12(8)16-7/h2-6,14H,1H3,(H,13,15)
LVTDAJJOMLNXFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)