PHR2497
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydroharmane-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydropyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid, NSC 26225
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1604337
Famiglia di API
tryptophan
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC1NC(Cc2c1[nH]c3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-5,7,11,14-15H,6H2,1H3,(H,16,17)
ZUPHXNBLQCSEIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cytotoxicity and insecticidal activities of harmine derivatives
- Isoquinolines, β-carbolines, and 3-deazapurines via oxidative decarboxylation
- Cytotoxic evaluation of 1,3-di- and 1,3,9-trisubstituted β-carbolines
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)