PHR2492
Irinotecan Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(4S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 7-Ethylcamptothecin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1347664
Famiglia di API
irinotecan
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21Cc3c(nc5c(c3CC)cccc5)C2=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C1=O
InChI
1S/C22H20N2O4/c1-3-12-13-7-5-6-8-17(13)23-19-14(12)10-24-18(19)9-16-15(20(24)25)11-28-21(26)22(16,27)4-2/h5-9,27H,3-4,10-11H2,1-2H3/t22-/m0/s1
MYQKIWCVEPUPIL-QFIPXVFZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)