PHR2001
Folic Acid Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate salt monohydrate, 2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate sulfate salt, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulfate salt
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
folic acid
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
Punto di fusione
≥300 °C
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
RSKNEEODWFLVFF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)