PHR1615
Ritodrine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Ritodrine hydrochloride, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[2-(4-hydroxyphenyl)ethylamino]propanol, N-(p-Hydroxyphenethyl)-4-hydroxynorephedrine hydrochloride
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. 586
traceable to USP 1604701
Famiglia di API
ritodrine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.C[C@H](NCCc1ccc(O)cc1)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
IDLSITKDRVDKRV-XHXSRVRCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)