PHR1441
Spectinomycin Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Spectinomycin sulfate tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000655
traceable to USP 1618003
Famiglia di API
spectinomycin
CdA
current certificate can be downloaded
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]1[C@H]2O[C@@]3([C@H](O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)NC)O)O[C@@H](CC3=O)C)O)C.O.O.O.O
InChI
1S/C14H24N2O7.H2O4S.4H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;1-5(2,3)4;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4);4*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;/m1...../s1
OBZDRKHRQYPQDZ-SACNDDTHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)